Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes calcium Orion™
Les électrodes calcium Thermo Scientific™ Orion 9320BN et Orion 9720BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le calcium dans les solutions aqueuses.
Marque:  Thermo Scientific™ 932001
252.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10587211
  • 288.44€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les électrodes calcium Thermo Scientific™ Orion 9320BN et Orion 9720BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le calcium dans les solutions aqueuses.
L'Orion 9720BNWP offre des avantages supplémentaires découlant du concept de référence combinée Sure-Flow.
Une électrode de référence séparée est inutile avec cette électrode, ce qui la rend pratique pour les petits échantillons.
Produits associés :
  • Étalons : 922006 (0,1 M CaCl2) ; 923206 (100 ppm)
  • ISA requis : 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Module de rechange pour électrode demi-cellule au calcium 9320BN
La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
Appareils de mesure ISE
Électrode combinée sélective d’ions
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.