Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour bromure Orion™
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions bromure dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour bromure Thermo Scientific™ Orion™.
815.06€ - 950.73€
Spécification
Jonction La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
À utiliser avec (équipement) Appareils de mesure ISE
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
10212591
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9435BN
BNC
950.73€
1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10314721
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9635BNWP
Waterproof BNC
815.06€
1 pièce
En stock
Description
Effectuez des mesures rapides, simples et économiques des ions bromure dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour bromure Thermo Scientific™ Orion™.
Les électrodes pour bromure à demi-cellule (réf. 9435BN et 9435SC), utilisées en conjonction avec l’électrode de référence à double jonction Thermo Scientific™ Orion™ 900200, offrent les avantages d’une jonction de conception Sure-Flow.
L’électrode pour bromure combinée, réf. 9635BNWP, ne nécessite pas d’électrode de référence distincte, ce qui la rend pratique à utiliser avec de petits volumes d’échantillons.
Produits associés
  • Étalons : 943506 (0,1 M NaBr)
  • ISA requis : 940011
  • Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
    Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
    Spécification
    Spécification
    La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
    Appareils de mesure ISE
    Documents
    Product Certifications
    Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.