Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes de base Orion™
Les électrodes de base Thermo Scientific Orion sont destinées aux pH-mètres Russell et aux mesures de pH de base.
87.20€ - 149.00€
Spécification
Plage de pH | 0-14 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Instruments de mesure Russell |
Conditions de stockage | Stocker dans la solution de stockage d’électrodes de pH Orion 910001 |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11742837
|
Thermo Scientific™
9142BN |
Électrode pH de combinaison rechargeable avec corps en verre |
116.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11752837
|
Thermo Scientific™
9146BN |
Combinaison gel sans entretien avec corps en époxy et protection cannelée |
87.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11762837
|
Thermo Scientific™
9147BN |
Combinaison gel sans entretien et corps en époxy, ATC intégrée |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les électrodes de base Thermo Scientific Orion sont destinées aux pH-mètres Russell et aux mesures de pH de base.
Relevés rapides et fiables
Électrodes de base à utiliser avec les pH-mètres Russell- pH 0 à 14
- Plage de température pour électrodes pH : 0 à 80 °C Plage de température pour 9147BN : 0 à 50 °C
- 9142BN, 9145BN et 9146BN peuvent être utilisées avec tout pH-mètre à entrée BNC
Spécification
0-14 | |
Instruments de mesure Russell | |
Stocker dans la solution de stockage d’électrodes de pH Orion 910001 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.