Learn More
Thermo Scientific™ Sonde et spatule d’agitateur automatique Orion™
Utilisez la sonde d’agitateur Thermo Scientific™ Orion™ Star avec les instruments de mesure de paillasse Orion™ afin d’agiter les échantillons pour plus de précision sans être confronté aux difficultés provenant de l’emploi d’une plaque d’agitation et d’un barreau d’agitation.
66.20€ - 332.00€
Spécification
Diamètre (impériale) | 0,6 po rond (spatule d’agitation) |
---|---|
Diamètre (métrique) | 1,5 cm rond (spatule d’agitation) |
Type | Accessoires pour instruments de mesure |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11926069
|
Thermo Scientific™
096019 |
Sonde d’agitation Orion Star pour instruments de mesure de paillasse | Instruments de mesure Star Orion et système Orion 960 TitratorPLUS | 21°cm x 2°cm x 2°cm (8,3°in x 0,8°in x 0,8°in.) | Sonde d’agitateur Orion Star série avec spatule d’agitation remplaçable |
332.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11777757
|
Thermo Scientific™
096021 |
Spatules de rechange pour agitateur de la série Orion Star, 3 boîtes | Spatule et sonde d’agitateur automatique série Star Orion | 1,2°cm x 1,5°cm x 1,5°cm (0,5°in x 0,6°in x 0,6°in.) | Trois spatules d’agitation remplaçables pour la sonde d’agitation série Orion Star |
66.20€
3 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Utilisez la sonde d’agitateur Thermo Scientific™ Orion™ Star avec les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star de la série A210 et les instruments de mesure de paillasse existants de la série Orion™ Star pour agiter des étalons et des échantillons afin d’obtenir une meilleure précision des mesures sans être confronté aux difficultés provenant de l’emploi de plaques et de barreaux d’agitation distincts. La sonde d’agitateur Orion™ Star est alimentée et contrôlée par l’instrument de mesure avec cinq vitesses d’agitation optimisées et elle s’adapte dans le support d’électrodes pour faciliter le mouvement à l’intérieur des échantillons et à l’extérieur de ceux-ci et pour simplifier le rinçage. Les spatules peuvent être remplacées afin de prolonger la durée de vie des sondes d’agitateurs Orion™ Star.
S’adapte au support d’électrode à bras pivotant 96019.Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
0,6 po rond (spatule d’agitation) | |
1,5 cm rond (spatule d’agitation) | |
Accessoires pour instruments de mesure |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.