Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs chimiques Orion™ AQUAfast™ IV
Utilisez les réactifs à ampoules Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test avec le colorimètre Orion™ AQUAfast AQ4000 pour simplifier la préparation des échantillons et les tests avec les codes-barres Auto-ID.
Marque: Thermo Scientific™ AC4011
Description
Utilisez les réactifs à ampoules Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test avec le colorimètre Orion™ AQUAfast AQ4000 pour simplifier la préparation des échantillons et les tests. Les ampoules Auto-Test contiennent une quantité prémesurée de réactif liquide et se remplissent facilement avec le volume correct d’échantillon pour un mélange simple et rapide des échantillons et des réactifs. Chaque ampoule contient un code-barres Auto-ID qui est lu par le colorimètre AQ4000 et utilisé pour identifier automatiquement le paramètre du test afin d’initier le test.
- Nbre de tests : 30
- Homogénéité et reproductibilité améliorées grâce aux ampoules AQUAfast et au colorimètre AQ4000
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ élimine les erreurs de mesure
Spécification
Ammoniac | |
Colorimètre Orion AQUAfast AQ4000 | |
30 ampoules auto-ID | |
Matériel de test colorimétrique de l’eau et des eaux usées | |
1,5 à 14 mg/l de N | |
30 ampoules |
Ampoule | |
Ampoules auto-ID HR ammoniac AQUAfast, 30/boîte | |
Traitement direct par le réactif de Nessler | |
Kit de test automatique de flacon AQUAfast Zero (n° de catalogue AQ4ZER) | |
Eaux usées : ASTM D1426-08 (A) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.