Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs chimiques Orion™ AQUAfast™ IV
Utilisez les réactifs à ampoules Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test avec le colorimètre Orion™ AQUAfast AQ4000 pour simplifier la préparation des échantillons et les tests avec les codes-barres Auto-ID.
Marque: Thermo Scientific™ AC4095
Description
Utilisez les réactifs à ampoules Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test avec le colorimètre Orion™ AQUAfast AQ4000 pour simplifier la préparation des échantillons et les tests. Les ampoules Auto-Test contiennent une quantité prémesurée de réactif liquide et se remplissent facilement avec le volume correct d’échantillon pour un mélange simple et rapide des échantillons et des réactifs. Chaque ampoule contient un code-barres Auto-ID qui est lu par le colorimètre AQ4000 et utilisé pour identifier automatiquement le paramètre du test afin d’initier le test.
- Nbre de tests : 30
- Homogénéité et reproductibilité améliorées grâce aux ampoules AQUAfast et au colorimètre AQ4000
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ élimine les erreurs de mesure
Spécification
Phosphate | |
Colorimètre Orion AQUAfast AQ4000 | |
30 ampoules auto-ID | |
Matériel de test colorimétrique de l’eau et des eaux usées | |
0,3 à 8 mg/l de PO4 |
Ampoule | |
Phosphate 2 - LR | |
Chlorure stanneux | |
Kit de test automatique de flacon AQUAfast Zero (n° de catalogue AQ4ZER) | |
30 ampoules |
Sécurité et traitement
- Phosphate 2 LR
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.