Learn More
Thermo Scientific™ Sonde pH / ATC 3 en 1 Orion™ 9157BNMD Triode™
Utilisez cette sonde très polyvalente de sonde sur le terrain ou en usine.
322.00€ - 334.00€
Spécification
Jonction | Fibre de verre |
---|---|
Matériau | Époxy |
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 90°C |
À utiliser avec (application) | idéale pour une utilisation sur le terrain ou en production. |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10490633
|
Thermo Scientific™
9157BN |
BNC |
322.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10255313
|
Thermo Scientific™
9157BNMD |
Mini-DIN |
334.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez la sonde de pH/ATC hautement polyvalente Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine.
Caractéristiques :- Matériau : corps en époxy
- Plage de pH : 0 à 14
- Plage de températures : 0° à 90°C
- Jonction : fibre de verre
- Type de référence : Ag/AgCl
- Est doté d’un système de référence interne Ag/AgCl, référence scellée
Inclut :
- Un flacon de 60 ml de solution de remplissage 900011
- Dimensions : 120 x 12 mm
- Diamètre du bouchon : 16 mm
Garantie: 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 18 mois à partir de la date d’expédition du vendeur (la date la plus ancienne étant retenue)
Spécification
Fibre de verre | |
0 à 14 | |
idéale pour une utilisation sur le terrain ou en production. | |
Ag/AgCl | |
4.7 in | |
0.47 in | |
16 mm |
Époxy | |
0°C à 90°C | |
pH-mètre Orion (utilisation sur le terrain ou en usine) | |
32°F à 194°F | |
120 mm | |
12 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.