Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée à embout perforant Orion™ 8163BNWP ROSS™
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8163BNWP ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
Marque: Thermo Scientific™ 8163SC
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8163BNWP ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
Les résultats sont trois à cinq fois plus précis qu’avec des électrodes classiques.
- Gamme de pH : 0 à 14
- Plage de température : 0° à 100 °C
- Référence interne : ROSS
- Jonction : céramique
- Dimensions : 110 mm
- Précision du pH : 0,01
- Solution de remplissage : 3 M de KCL
- Embout : perforant, Longueur : 4,5 x 20 mm
- Matériau : corps en verre
- Échantillons jusqu’à 100 μl
- Pour les mesures de pH sur des produits alimentaires semi-solides (fromage, viande, fruits, pain et autres échantillons similaires).
- Adaptée aux situations extrêmes où la différence de température entre les échantillons est supérieure ou égale à 50°C
- Dérive inférieure à 0,002 pH par jour, réétalonnage minimal
Spécification
Avec connecteur à bouchon à vis | |
céramique | |
0 à 14 | |
Combination Spear Tip pH Electrode, screw cap connector | |
3M KCl | |
60 ml bouteille de ROSS solution électrode de remplissage | |
0,01 | |
32°F à 212°F | |
20mm |
vis | |
corps en verre | |
0°C à 100°C | |
< 0.002pH/day | |
PH-mètre standard, avec câble séparé et connecteur à bouchon à vis | |
ROSS | |
100 pi | |
lance |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.