Learn More
Étalon d’huile organométallique, 12 éléments, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep S12-500Z
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Ag | 500μg/g |
Al | 500μg/g |
Cr | 500μg/g |
Cu | 500μg/g |
Fe | 500μg/g |
Mg | 500μg/g |
Na | 500μg/g |
Ni | 500μg/g |
Pb | 500μg/g |
Si | 500μg/g |
Sn | 500μg/g |
Ti | 500 μg/g |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
12 Element Oil Standard | |
50 g | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Huile | |
Base Oil 75 |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
With Certificate of Analysis. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Each component at 100μg/g (S12-100), 300μg/g (S12-300), 500μg/g (S12-500), or 900μg/g (S12-900) in Base Oil 75: Aluminum Chromium Copper Iron Lead Magnesium Nickel Silicon Silver Sodium Tin Titanium |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire