Learn More
Étalon d’huile organométallique, 12 éléments, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
208.00€ - 324.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 12 Element Oil Standard |
---|---|
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Certificat d’analyse | With Certificate of Analysis. |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11470339
|
SPEX Certiprep
S12-100Z |
50 g | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
208.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11460339
|
SPEX Certiprep
S12-100Y |
100 g | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
324.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Ag | 100μg/g |
Al | 100μg/g |
Cr | 100μg/g |
Cu | 100μg/g |
Fe | 100μg/g |
Mg | 100μg/g |
Na | 100μg/g |
Ni | 100μg/g |
Pb | 100μg/g |
Si | 100μg/g |
Sn | 100μg/g |
Ti | 100 μg/g |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
12 Element Oil Standard | |
With Certificate of Analysis. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Each component at 100μg/g (S12-100), 300μg/g (S12-300), 500μg/g (S12-500), or 900μg/g (S12-900) in Base Oil 75: Aluminum Chromium Copper Iron Lead Magnesium Nickel Silicon Silver Sodium Tin Titanium |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Huile | |
Base Oil 75 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Non dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire