Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orcéine
Code produit. 10053583
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
orcéine, C28H24N2O7, numéro CAS-1400-62-0, rouge naturel 28, 25 g, 0,98 à 1,18, 06, 885, pourpre noir à marron, 500,51, pur, mention d’avertissement GHS :Avertissement, déclaration GHS H :Nocif en cas d’ingestion.Provoque une grave irritation oculaire.Provoque une irritation cutanée.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1400-62-0
Formule moléculaire C28H24N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 500.507
Numéro MDL MFCD00062310
Clé InChI VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Natural Red 28
CID PubChem 5386447
Nom IUPAC 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-méthylanilino)-1,9-diméthyldibenzofurane-3,7-dione
SMILES CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau orcein
Rapport d’absorption 0.98 to 1.18
Beilstein 06, 885
Merck Index 15, 6958
Spectre IR Authentique
Lambda max. 575 to 582nm
Poids de la formule 500.51
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Noir-violet à marron
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Orcein
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.