Learn More
Orcéine, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Colorant rouge utilisé en microscopie comme mordant pour la coloration des flagelles, ainsi que pour la détection des tissus élastiques dans les expectorations.
31.66€ - 86.93€
Identifiants chimiques
CAS | 1400-62-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H24N2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 500.507 |
Numéro MDL | MFCD00062310 |
Clé InChI | VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione |
CID PubChem | 5386447 |
Nom IUPAC | 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-méthylanilino)-1,9-diméthyldibenzofurane-3,7-dione |
SMILES | CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11459806
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20294.03 |
1 g |
31.66€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469806
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20294.06 |
5 g |
86.93€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a red dye used in microscopy as a mordant for the staining of flagella, as well as for detecting elastic tissue in sputum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1400-62-0 | |
500.507 | |
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N | |
5386447 | |
CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O |
C28H24N2O7 | |
MFCD00062310 | |
orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione | |
2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-méthylanilino)-1,9-diméthyldibenzofurane-3,7-dione |
Spécification
Orcein | |
Flacon en verre | |
MFCD00062310 | |
Soluble in acetone,alcohol,acetic acid (red color),and dilute aqueous alkali (blue-violet color). Insoluble in water. | |
CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O | |
500.507 | |
Poudre |
1400-62-0 | |
C28H24N2O7 | |
orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione | |
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N | |
2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-méthylanilino)-1,9-diméthyldibenzofurane-3,7-dione | |
5386447 |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 215-750-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only