Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orcéine
orcéine, C28H24N2O7, numéro CAS-1400-62-0, rouge naturel 28, 25 g, 0,98 à 1,18, 06, 885, pourpre noir à marron, 500,51, pur, mention d’avertissement GHS :Avertissement, déclaration GHS H :Nocif en cas d’ingestion.Provoque une grave irritation oculaire.Provoque une irritation cutanée.
86.00€ - 1090.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1400-62-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H24N2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 500.507 |
Numéro MDL | MFCD00062310 |
Clé InChI | VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Natural Red 28 |
CID PubChem | 5386447 |
Nom IUPAC | 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-méthylanilino)-1,9-diméthyldibenzofurane-3,7-dione |
SMILES | CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10435091
|
Thermo Scientific Chemicals
416570050 |
5 g |
86.00€
5g |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10490442
|
Thermo Scientific Chemicals
416570250 |
25 g |
273.00€
25g |
N/A | |||||
10053583
|
Thermo Scientific Chemicals
416571000 |
100 g |
1090.00€
100g |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1400-62-0 | |
500.507 | |
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N | |
5386447 | |
CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O |
C28H24N2O7 | |
MFCD00062310 | |
Natural Red 28 | |
2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-méthylanilino)-1,9-diméthyldibenzofurane-3,7-dione |
Spécification
orcein | |
0.98 to 1.18 | |
MFCD00062310 | |
15, 6958 | |
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O | |
500.507 | |
575 to 582nm | |
Pures | |
Noir-violet à marron |
1400-62-0 | |
C28H24N2O7 | |
06, 885 | |
Natural Red 28 | |
Authentique | |
2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-méthylanilino)-1,9-diméthyldibenzofurane-3,7-dione | |
5386447 | |
500.51 | |
Flacon en verre | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Orcein
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only