Learn More
3M™ Combinaisons de protection oranges en tissu à base SMS de catégorie III
Click to view available options
Dimensions:
Small
Large
Description
- La technologie du matériau respirant non-tissé SMS permet de réduire le stress thermique causé par la chaleur et assure un grand confort toute la journée
- Excellente barrière contre les particules solides et les faibles projections de certains produits chimiques (CE de Type 5/6)
- Les poignets, chevilles et capuches élastiqués assurent un meilleur ajustement et un meilleure liberté de mouvement
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection
- Les poignets, chevilles et capuches élastiqués assurent un meilleur ajustement
- Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2:2002 classe 1 , sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Sexe | Unisex |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Elastic |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 2 parties |
Type de couture | Serged |
Stérilité | Non-sterile |