Learn More
OPTIZYME™ SmaI, Fisher BioReagents™
107.63€ - 192.00€
Spécification
Concentration | 10 U/μl |
---|---|
Composants | Tampon 10X OPTIZYME™ 4 |
Température de l’incubateur | 30°C |
pH | 7,4 |
À utiliser avec (application) | > 90 % des fragments d’ADN pUC19 peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec SmaI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11944852
|
Fisher BioReagents
BP8011-1 |
1200 U |
192.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11934852
|
Fisher BioReagents
BP8011-5 |
5000 U | |||||||
Description
5’...C C C ^G G G...3’
3’...G G G^C C C...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X4
Conditions pour 100 % d’activité :
- Tampon OPTIZYME 1X 4 : 33 mM de tris-acétate (pH 7,9 à 37°C), 10 mM de Mg-acétate, 66 mM de K-acétate et 0,1 mg/ml de BSA
- Laissez incuber à 30°C
- Tampon 1 : 50 - 100 %
- Tampon 2 : 0 - 20 %
- Tampon 3 : 0 - 20 %
- Tampon 4 : 100 %
- Tampon 5 : 0 - 20 %
- Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), 100 mM KCI, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
- L’incubation à 37°C se traduit par une activité de 50 %. SmaI a une demi-vie de 15 min à 37°C.
- L’incubation à 25°C se traduit par une activité de 100 %.
- SmaI requiert K+ pour avoir une activité.
Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
CpG : Chevauchement complet - bloqué
- CCCGGG
Spécification
10 U/μl | |
30°C | |
> 90 % des fragments d’ADN pUC19 peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec SmaI | |
CCC.GGG | |
Liquide |
Tampon 10X OPTIZYME™ 4 | |
7,4 | |
10 mM de Tris HCl (pH 7,4 à 25°C), 100 mM de KCl, 1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 0,2 mg/ml de BSA, 50 % de glycérol | |
SmaI |