Learn More
OPTIZYME™ Sau3AI (Bsp143I), Fisher BioReagents™
Marque:  Fisher BioReagents BP8030-1
Code produit. 11954792
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
5’…^G A T C ...3’
3’… C T A G^...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X Sau3AI
Conditions pour 100 % d’activité :
  • Tampon OPTIZYME 1X Sau3AI : 33 mM de tris-acétate (pH 7,9 à 37°C), 10 mM de Mg-acétate, 66 mM de K-acétate, 0,02 % de Triton X-100 et 0,1 mg/ml de BSA
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 20 - 50 %
  • Tampon 2 : 20 - 50 %
  • Tampon 3 : 0 - 20 %
  • Tampon 4 : 50 - 100 %
  • Tampon 5 : 0 - 20 %
Tampon de stockage :
  • Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), 10 mM KCI, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec Sau3AI
  • Extrémités compatibles : BamHI, BclI, BglII, PsuI
  • Effets de méthylation :
  • Dam : Chevauche complètement - aucun effet
    • 5’…Gm6ATC...3’
  • (Aucun effet sur le clivage)
  • Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • CpG : Risque de chevauchement - bloqué
    • 5’…GATm5C G...3’
  • 3’…CTA Gm5C...5’
  • (Le clivage est bloqué)
  • EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
    • 5’…TGm6ATC(N)6 TGCT...3’
  • 3’…AC TAG(N)6 m6ACGA...5’
  • (Aucun effet sur le clivage)
  • EcoBI : Possibilité de chevauchement - aucun effet.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    10 U/μl
    37°C
    > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec Sau3AI
    300 U
    Sau3AI
    10X OPTIZYME™ Buffer Sau3AI
    7.4
    10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    .GATC.
    Liquide
    Suggestions de produits
    Suggestions de produits
    Vidéos
    Sécurité et traitement
    Sécurité et traitement
    Identifiant produit
    • OPTIZYME