Learn More
OPTIZYME™ Pvul, Fisher BioReagents™
Marque:  Fisher BioReagents BP8050-1
Code produit. 11904812
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
5’...C G A T^C G...3’
3’...G C^T A G C...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X5
Conditions pour 100 % d’activité :
  • Tampon OPTIZYME 1X 5 : Tris-HCl 10 mM (pH 8,5 à 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl et 0,1 mg/ml BSA
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 0 - 20 %
  • Tampon 2 : 20 - 50 %
  • Tampon 3 : 50 - 100 %
  • Tampon 4 : 50 - 100 %
  • Tampon 5 : 100 %
Tampon de stockage :
  • 10 mM de tris-HCl(pH 7,5 à 25°C), 300 mM de KCI, 0,1 mM de DTT, 1 mM d’EDTA, 0,2 mg/ml de BSA et 50 % (v/v) de glycérol
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 90 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et plus de 95 % de ces fragments peuvent être recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec PvuI.
  • Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Un minimum de 5 unités de PvuI est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
  • Extrémités compatibles : Bsp119 I, Bsu15 I, Hin1 I, Hin6 I, HpaII, MaeII, MspI, Narl, Psp1406 I, SsiI, XmiI
  • Effets de méthylation :
  • Dam : Chevauche complètement - aucun effet
    • CGm6ATCG
  • (Aucun effet sur le clivage)
  • Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • CpG : Chevauchement complet - bloqué
    • CGATCG
  • (Le clivage est bloqué)
  • EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoBI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    10 U/μl
    37°C
    > 90 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 10 avec Pvu I
    Garder le récipient hermétiquement fermé
    CGAT.CG
    Liquide
    >50% Glycerin, 25 to 50% Water, 1 to 2.5% Sodium Chloride
    7.4
    10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 300mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    300 U
    PvuI
    Suggestions de produits
    Suggestions de produits
    Vidéos
    Sécurité et traitement
    Sécurité et traitement
    Identifiant produit
    • OPTIZYME