Learn More
OPTIZYME™ NdeI, Fisher BioReagents™
Marque:  Fisher BioReagents BP8020-1
Code produit. 11964782
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
5’...C A^T A T G...3’
3’...G T A T^A C...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X3
Conditions pour 100 % d’activité :
  • Tampon OPTIZYME 1X 3 : Tris-HCl 50 mM (pH 7,5 à 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCI et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 0 - 20 %
  • Tampon 2 : 0 - 20 %
  • Tampon 3 : 100 %
  • Tampon 4 : 0 - 20 %
  • Tampon 5 : 50 - 100 %
Tampon de stockage :
  • Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), 100 mM KCI, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec NdeI.
  • Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Un minimum de 5 unités de NdeI est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
  • Extrémités compatibles : Csp6I, FspBI, Tru1I, VspI
  • Effets de méthylation :
  • Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • CpG : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoBI : Possibilité de chevauchement - aucun effet.
    • 5’...TGm6A(N)4CATA TGCT...3’
  • 3’...AC T(N)4GTATm6ACGA...5’
  • (Aucun effet sur le clivage)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    10 U/μl
    7.4
    10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    1500 U
    NdeI
    25 à 50 % d’eau, > 50 % de glycérine
    > 90 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec Nde I
    Garder le récipient hermétiquement fermé
    CA.TATG
    Liquide
    Suggestions de produits
    Suggestions de produits
    Vidéos
    Sécurité et traitement
    Sécurité et traitement
    Identifiant produit
    • OPTIZYME