Learn More
Transcriptase inverse M-MLV OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
72.45€ - 148.40€
Spécification
Concentration 200 U / μl
Couleur Incolore
pH 8.3
À utiliser avec (application) Génération de sondes d’ADNc marquées pour les microarrays, synthèse de l’ADNc pour le clonage et l’expression, analyse de l’ARN par extension d’amorce, marquage de l’ADN, activité optimale à 42°C, intègre des nucléotides modifiés
Tampon de stockage OPTIZYME™ M-MLV RT Buffer 5X : Tris HCl 250mM (8.3 pH at 25°C), KCl 250mM, MgCl2 20mM, DTT 50mM
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12827162
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP8104-1
5000 U Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12837162
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP8104-5
25 000 U Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
OPTIZYME™ M-MuLV RT est un MLV RT génétiquement modifié qui possède une activité RNA et ADN-dépendante de la polymérase.
Applications et caractéristiques :
  • OPTIZYME M-MLV RT est utilisé pour la synthèse efficace de l’ADNc du premier brin pour la RT-PCR et la RT-PCR en temps réel (jusqu’à 13 kb)
  • Génération de sondes d’ADNc marquées pour microarrays
  • Synthèse de l’ADNc pour le clonage et l’expression
  • Analyse de l’ARN par extension d’amorce
  • Marquage de l’ADN
  • Activité optimale à 42°C (active jusqu’à 50°C)
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par ex.,Cy3,à la Cy5, à la rhodamine-, à l’aminoallyl-, aux nucléotides marqués à la fluorescéine
Fourni avec :
Tampon M-MLV RT OPTIZYME 5X : Tris-HCI 250 mM (pH 8,3 à 25°C), 250 mM Kcl, 20 mM MgCl2, 50 mM DTT
Source : Cellules d’E.Coli avec un fragment cloné de gène polymérase codant la transcriptase inverse du virus de la leucémie murine de Moloney.
Contrôle de la qualité :
  • Endo-, exodésoxyribonucléase, phosphatase et sans ribonucléase
  • Testé fonctionnellement dans l’ADNc du premier brin et la RT-PCR
Spécification
Spécification
200 U / μl
8.3
OPTIZYME™ M-MLV RT Buffer 5X : Tris HCl 250mM (8.3 pH at 25°C), KCl 250mM, MgCl2 20mM, DTT 50mM
Cellules d’E.Coli avec un fragment cloné du gène polymérase codant la transcriptase inverse du virus de la leucémie murine de Moloney.
Liquide
Incolore
Génération de sondes d’ADNc marquées pour les microarrays, synthèse de l’ADNc pour le clonage et l’expression, analyse de l’ARN par extension d’amorce, marquage de l’ADN, activité optimale à 42°C, intègre des nucléotides modifiés
-20°C
OPTIZYME™ M-MLV Reverse Transcriptase
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • OPTIZYME