Learn More
OPTIZYME™ EcoRI, Fisher BioReagents™
Marque:  Fisher BioReagents BP8054-1
Code produit. 11934812
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
5’…G^A A A T C...3’
3’…C T T A A^G...5’
Conditions pour 100 % d’activité :
  • 1X tampon OPTIZYME EcoRI : 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 à 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCI, 0,02 % Triton X-100 et 0,1 mg/ml BSA.
  • Laissez incuber à 37°C.
Fourni avec : Tampon 10X OPTIZYME EcoRI
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 0 - 20 %
  • Tampon 2 : Aucune réaction
  • Tampon 3 : 100 %
  • Tampon 4 : Aucune réaction
  • Tampon 5 : 100 %™
™L’activité Star se produit à une digestion excessive supérieure à 5-fois (5 unités X 1 heure)
Tampon de stockage :
10Phosphate de potassium de mM (pH 7,4 à 25°C), 300 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA, 0,15 % Triton X-100 et 50 % (v/v) de glycérol.
Ligature et clivage :
Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive 50 fois avec EcoRI.
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
Un minimum de 5 unités d’EcoRI est requis pour une digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
Remarque : Une faible concentration de sel, un grand excès de l’enzyme, le pH>8,0 ou le remplacement de mg2+ par Mn2+ peuvent entraîner une activité Star.
Extrémités compatibles : XAPI, MunI, Tasl.
Effets de méthylation :
Dam : ne se chevauche jamais - aucun effet.
Dcm : ne se chevauche jamais - aucun effet.
CpG : peut chevaucher clivage affecté.
  • 5’…M5 C GAATTm5C G...3’
  • 3’… Gm5CTTAA Gm5...5’
  • EcoKI : ne se chevauche jamais - aucun effet.
  • EcoBI : risque de chevauchement - aucun effet.
    • 5’…TGm6AATTC(N)4TGCT...3’
  • 3’…AC TTAAG(N)4m6ACGA...5’
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    50 U/μl
    37°C
    > 90 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec EcoRI
    Garder le récipient hermétiquement fermé
    G.AATTC
    Liquide
    25 to 50% Water, >50% Glycerin, 2.5 to10% Sodium Chloride
    7.4
    10mM Potassium Phosphate (pH 7.4 at 25°C), 300mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mL BSA, 0.15% Triton™ X-100, 50% Glycerol
    25 000 U
    EcoRI
    Suggestions de produits
    Suggestions de produits
    Vidéos
    Sécurité et traitement
    Sécurité et traitement
    Identifiant produit
    • OPTIZYME