Learn More
OPTIZYME™ AatII, Fisher BioReagents™
Marque:  Fisher BioReagents BP8041-1
Code produit. 11944802
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
5’.G A C G T^C...3’
3’ C^T G C A G...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X4
Conditions pour 100 % d’activité :
  • Tampon OPTIZYME 1X 4 : 33 mM de tris-acétate (pH 7,9 à 37°C), 10 mM de Mg-acétate, 66 mM de K-acétate et 0,1 mg/ml de BSA
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 50 - 100 %
  • Tampon 2 : 20 - 50 %
  • Tampon 3 : 0 - 20 %
  • Tampon 4 : 100 %
  • Tampon 5 : 0 - 20 %
Tampon de stockage :
  • Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), 100 mM KCI, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec AatII.
  • Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Un minimum de 5 unités d’AatII est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
  • Remarque : L’activité décroît si le pH du tampon de réaction n’est pas compris entre 7,5 et 8,0 à 25°C.
  • Extrémités compatibles : Arrière
  • Effets de méthylation :
  • Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • CpG : Chevauchement complet - bloqué
    • GACGTC
  • (Le clivage est bloqué)
  • EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoBI : Possibilité de chevauchement - aucun effet.
    • 5‘…TGm6ACGTC(N)4 TGCT...3’
  • 3’…AC TGCAG(N)4m6ACGA...5’
  • (Aucun effet sur le clivage)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    10 U/μl
    37°C
    > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec AatII
    Garder le récipient hermétiquement fermé
    GACGT.C
    Liquide
    25 à 50 % d’eau, > 50 % de glycérine
    7.4
    10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    300 U
    AatII
    Suggestions de produits
    Suggestions de produits
    Vidéos
    Sécurité et traitement
    Sécurité et traitement
    Identifiant produit
    • OPTIZYME