Learn More
Hettich™ Couvercle en option pour rotors
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 2423
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couvercle avec confinement biologique
- Pour rotors 1154-L, 1420-B, 2219-A, 2424-B, 2426-B, 2427-A et 2430-B
- Autoclavables
- Résistant au phénol
Spécification
Couvercle avec confinement biologique | |
Rotors Hettich | |
Non | |
Autoclavables |