Learn More
Liebherr™ Jeu de roulettes en option
Facilite le nettoyage du sol sous l’appareil. Le jeu de roulettes en option Liebherr™ offre une bonne mobilité pour les réfrigérateurs et les congélateurs commerciaux/de qualité restaurant.
237.44€
Spécification
Type | Optional Caster Set |
---|---|
Roulettes | Set of 4, brakes on 2 |
Hauteur (métrique) extérieure | 133 mm |
Diamètre (métrique) | 100 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12190282
|
Liebherr™
9590583 |
For use with model GKPv 1490, GKPv 1470, GGPv 1490, GGPv 1470 refrigerators and freezers |
237.44€
5 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les roulettes sont solides et mesurent 100 mm de diamètre chacune
- Deux roulettes pourvues de freins pour assurer la stabilité
- Convient aux modèles GKPv, GGPv, BKPv et BGPv
Spécification
Optional Caster Set | |
Set of 4, brakes on 2 | |
133 mm | |
100 mm |