Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire WAX GC Optima™
Marque: Macherey-Nagel™ 726600.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G16 | |
240°C à 250°C | |
50 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ WAX | |
GC, Solutions aqueuses | |
0,25 μm | |
1/boîte |