Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant série TC120
Thermostat à circulation chauffant avec cuve en plastique Optima, polyvalent et de milieu de gamme, avec spécification exhaustive pour répondre à la plupart des applications nécessitant une régulation précise de la température.
Marque: Grant Instruments™ TC120-P18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stabilité ±0,05ºC.
- Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
- Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
- Modèle disponible avec / sans pince (TClamp)
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupure fixe en cas de surchauffe
- Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
- Alarme visuelle
- Pompe intégrée pour la circulation externe
- Alarme visuelle
Spécification
18 L | |
16 L/min | |
Oui | |
210 mbar | |
155 mm | |
589 mm | |
5,1 kg (réservoir) |
DIN 12876 | |
de Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C | |
Thermostat à circulation chauffant TC120 et bain P18 | |
340 mm | |
180 mm | |
290 mm | |
120/230 V |