Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant numérique Optima™ série TFX200
Offrent des performances exceptionnelles pour les applications nécessitant une régulation de la température précise jusqu’à un maximum de 200°C. Le bain à circulation chauffant numérique Grant Optima™ série TFX200 intègre la fonction Intelligent Control Optimisation™ (ICO) de régulation de la température PID intelligente et adaptative. Le système est également équipé d’une pompe puissante.
Marque: Grant Instruments™ TXF200-ST38
2898.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’écran TFT QVGA couleur affiche clairement les températures réelles et définies, la vitesse de la pompe et des icônes de statut
- Sondes externes TXSEP et TXPEP pour la surveillance et le contrôle de la température de charges distantes
- Les icônes et les menus intuitifs de l’écran permettent une configuration rapide et précise
- L’interface USB permet de se connecter à un PC ou à un ordinateur portable pour programmer ou enregistrer des données
- Facilité de configuration des fonctions automatisées de profilage et de contrôle de la température
- TXF200 peut stocker jusqu’à 10 programmes contenant 100 segments
- Pompe intégrée puissante avec débit variable à plusieurs étapes, débit maximal de 23 l/min
- Étalonnage par l’utilisateur en deux points pour une précision optimale
- Coupure en cas de surchauffe réglable - Paramètres d’alarme signalant les températures hautes et basses variables - Configurable pour changer un relais
- Logiciel PC Labwise™ en option pour la configuration du programme, l’enregistrement des données et l’affichage de graphiques en temps réel
- Gamme de refroidissement / chauffage maximal (en fonction de la taille de la cuve) : température ambiante de +5 à 99°C avec cuve en plastique (P), ou de -15° à 200°C avec cuve en acier inoxydable (ST)
- Stabilité ±0,01°C
Spécification
38 L | |
de -15°C à +200°C | |
Réservoir en acier inoxydable | |
TXF200-ST38 | |
733 x 338 x 260 mm | |
260 mm | |
120/230 V | |
50/60 Hz |
22 L/min | |
Interface de communication USB et RS232 | |
530 mbar | |
±0,01°C | |
200 mm | |
300 mm | |
1840 W |