Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 5 MS GC
Marque: Macherey-Nagel™ 726215.12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,2 mm | |
G27, G36 | |
320°C à 340°C | |
12 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 5 MS | |
GC-MS, ECD | |
0,35 μm | |
1/boîte |