Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 5 MS GC
Marque: Macherey-Nagel™ 726212.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G27, G36 | |
320°C à 340°C | |
25 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 5 MS | |
GC-MS, ECD | |
1 μm | |
1/boîte |