Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 5 MS GC
Marque:  Macherey-Nagel™ 726212.60
Code produit. 10286221
  • 1335.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,5 mm
0,32 mm
G27, G36
320°C à 340°C
60 m
Colonne capillaire GC
Optima™ 5 MS
GC-MS, ECD
1 μm
1/boîte