Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 haute performance
Marque:  Macherey-Nagel™ 726623.60
Code produit. 10690722
  • 1050.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
0,25 mm
G27
340°C
60 m
Colonne capillaire GC haute performance
Optima™ 5
GC
0,35 μm
1/boîte