Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 haute performance
Marque:  Macherey-Nagel™ 726099.50
Code produit. 10536511
  • 1005.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
0,25 mm
G27
340°C
50 m
Colonne capillaire GC haute performance
Optima™ 5
GC
0,5 μm
1/boîte