Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 haute performance
Marque: Macherey-Nagel™ 726916.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0.8 mm | |
0.53 mm | |
G27 | |
340°C | |
50 m |
High Performance GC Capillary Column | |
Optima™ 5 | |
Gas Chromatography (GC) | |
5 μm | |
1 Each |