Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 haute performance
Marque: Macherey-Nagel™ 726541.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,8 mm | |
0,53 mm | |
G27 | |
340°C | |
25 m |
Colonne capillaire GC haute performance | |
Optima™ 5 | |
GC | |
1 μm | |
1 de chaque |