Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires OPTIMA™ 35 MS pour GC
Présente un bleeding ultra-faible avec une stabilité à haute température. Les colonnes capillaires Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 35 MS pour GC sont des colonnes en phase silarylène réticulé chimiquement, avec une sélectivité unique dans la région polaire moyenne et une excellente désactivation de la surface de la tubulure.
697.00€ - 1335.00€
Spécification
Phase stationnaire Optima™ 35 MS
Type d’USP G42
À utiliser avec (équipement) Recommandé pour les détecteurs à piège ionique
Type Colonne capillaire GC
Température max. Pour les opérations isothermes : 360°C, isotherme court dans le programme de température : 370°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12432840
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
726154.30
30 m 0,25 mm 0,4 mm
697.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12452840
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
726157.30
30 m 0,32 mm 0,5 mm
744.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12442840
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
726154.60
60 m 0,25 mm 0,4 mm
1205.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12462840
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
726157.60
60 m 0,32 mm 0,5 mm
1335.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Colonne capillaire GC conditionnée en phase silarylène réticulé chimiquement, avec sélectivité selon 35 % phényl / 65 % méthyl-polysiloxane. Il s’agit une phase polaire moyenne avec un bleeding très faible et une excellente désactivation. Sélectivité unique dans la région polaire moyenne.
  • Spectre de sélectivité accru et compatible avec les détecteurs à piège ionique
  • Aucun groupe CN dans le polymère, il n’y a donc aucune limite pour l’utilisation de détecteurs ECD et NPD
  • Stabilité de température jusqu’à 370°C pour une durée de vie plus longue de la colonne et des temps de rétention plus courts
  • Excellente désactivation de la surface de la tubulure pour une quantification fiable des échantillons, même aux niveaux ultra-traces
  • Bleeding le plus faible de la colonne pour une contamination réduite et une meilleure détectabilité des solutés
  • Phases similaires : DB-35 MS, HP-35, SPB-35, Rtx-35, 007-35, BPX-35, MDN-35, AT-35 MS, ZB-35, OV-11, VF-35 MS
Especificaciones
Especificaciones
Optima™ 35 MS
Recommandé pour les détecteurs à piège ionique
Pour les opérations isothermes : 360°C, isotherme court dans le programme de température : 370°C
0,25 μm
G42
Colonne capillaire GC
GC, Analyses d’ultra-traces, Méthodes EPA, Analyse des pesticides, PCB, Analyse des aliments et médicaments
1/boîte
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados