Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Marque: Macherey-Nagel™ 726318.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G46 | |
300°C à 320°C | |
50 m |
Colonne capillaire GC haute performance | |
Optima™ 1701 | |
GC | |
0,25 μm | |
1/boîte |