Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Marque: Macherey-Nagel™ 726965.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G46 | |
300°C à 320°C | |
30 m |
Colonne capillaire GC haute performance | |
Optima™ 1701 | |
GC | |
1 μm | |
1/boîte |