Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 17 Optima™
Marque: Macherey-Nagel™ 726351.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
320°C à 340°C | |
50 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 17 | |
Analyse de stéroïdes, Analyse des pesticides, Analyse de produits pharmaceutiques | |
0,25 μm | |
1/boîte |