Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 1 OPTIMA™, D.E. de 0,8 mm
Conçue pour la séparation des composants en fonction des points d’ébullition. La colonne capillaire GC 1 Macherey-Nagel™ OPTIMA™, D.E. de 0,8 mm est une colonne de phase apolaire avec 100 % de diméthylpolysiloxane à utiliser pour la chromatographie en phase gazeuse. Disponibles dans une gamme de longueurs et d’épaisseurs de film.
Marque: Macherey-Nagel™ 726521.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Phase apolaire composée à 100 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse.
- Les colonnes à film épais (≥3 μm) sont particulièrement recommandées pour l’analyse des solvants
- Phases similaires : OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
- Températures maximales :
- Colonnes avec films <3 μm : 320°C pour le fonctionnement isotherme, 340°C pour les isothermes courts dans un programme de température
- Colonnes avec films >3 μm : 300°C pour le fonctionnement isotherme, 320°C pour les isothermes courts dans un programme de température
Spécification
0,8 mm | |
0,53 mm | |
G1, G2, G38 | |
320°C à 340°C | |
30 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 1 | |
Séparation des composants en fonction des points d’ébullition | |
2 μm | |
1/boîte |