Learn More
Sartorius Pointes Optifit, large alésage de 10 à 1000 μl, plateaux uniques
L’accord parfait pour votre pipeteur
116.00€ - 141.00€
Spécification
Volume (métrique) | 10 à 1000 mu;l |
---|---|
Couleur | Bleu |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur (impériale) | 2,69 in |
Longueur (métrique) | 6,85cm |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10748854
|
Sartorius
791020 |
Non stérile |
116.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10385602
|
Sartorius
791021 |
Stérile |
141.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Adaptabilité et étanchéité parfaites entre la pointe et le pipeteur assurant une exactitude et une précision optimales. Compatible avec la fonctionnalité Optiload des pipeteurs Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ assurant l’adhérence et l’éjection ergonomiques et souple des pointes.
- Pointes de précision
- Exactitude et précision optimales
- Compatibles avec la plupart des autres marques de pipettes
- Procédé de fabrication en salle blanche conforme aux normes ISO 8
- En polypropylène vierge de haute qualité
- Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
- Disponibles sous formes pré-stérilisées ou non stérilisées par irradiation électronique
- Étiquetage informatif des racks améliorant l’identification et la traçabilité des pointes : volume, numéro de produit, numéro de lot
- Racks, plateaux et pointes 100 % recyclables
- Emballage plastique hermétique autour du rack assurant la pureté durant le transport et le stockage (l’emballage plastique est un déchet régulier)
- Les plateaux de pointes sont codés par couleur pour indiquer à quels pipeteurs ils correspondent
- Entièrement autoclavable à 121°C pendant 20 min
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
Spécification
10 à 1000 mu;l | |
Autoclavables | |
6,85cm | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Bleu | |
Optifit™ |
Bleu | |
2,69 in | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Portoir | |
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus | |
Polypropylène |