Learn More
Hellma™ Grandes cellules en verre optique
Marque:  Hellma™ 700-000-10-10
Code produit. 11766264
  • 236.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Grande cellule
Verre optique
1/boîte
53mm
20 000 μL
50mm
10 ± 0,2 mm
55mm