Learn More
Thermo Scientific™ Film adhésif optique, pour plaques PCR Piko
Les joints à film PCR/qPCR Thermo Scientific Piko exceptionnellement clair permettent une transmission élevée de la fluorescence dans toute la gamme des fluorophores couramment utilisés.
Marque: Thermo Scientific™ ASF0020
136.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le joint à film PCR/qPCR Thermo ScientificPiko exceptionnellement clair permet une transmission élevée de la fluorescence dans toute la gamme des fluorophores couramment utilisés. Lorsqu'il est utilisé avec un système de PCR en temps réel Thermocycleur Piko, des volumes d'échantillons à partir de 5 μl et peuvent être utilisés avec une perte d'évaporation minimale. Ces films adhésifs optiques sont disponibles au format ¼ pour les plaques PCR Piko.
Points clés
- Clarté optique avec une auto-fluorescence minimale pour les applications PCR en temps réel
- Fermeture étanche pour des volumes d’échantillons à partir de 5 µL
- Le support adhésif permet une application facile sans dispositifs d’étanchéité coûteux
- L’adhésif cryo-compatible est efficace jusqu’à -80°C
Spécification
Optique | |
Thermocycleur Piko™, système de PCR en temps réel PikoReal™ | |
Piko | |
Plaque Piko |
400 Sheets | |
Film, joint ou applicateur | |
Joint optique sensible à la pression |