Learn More
Thermo Scientific™ Particules de sulfate de polystyrène Opti-Bind™
Atteignez une réactivité maximale dans de nombreuses applications de diagnostic avec les particules de sulfate de polystyrène Thermo Scientific™ OptiBind™.
Marque: Thermo Scientific™ 81000397100390
Description
Parvenez à une réactivité maximale dans de nombreuses applications de diagnostic avec les particules de sulfate de polystyrène Thermo Scientific™ OptiBind™ pour utilisation dans le cadre des tests de turbidimétrie / néphélométrie, d’agglutination sur lames, de chimiluminescence et dans les diagnostics cliniques et applications de biologie moléculaire. Les particules peuvent être utilisées directement au sortir du flacon, sans pré-lavage.
Notre production n’utilise pas les surfactants courants (comme SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100) qui peuvent interférer avec les liaisons protéiques de surfaces à particules. Les surfaces en polystyrène sont très hydrophobes et adsorbent les protéines presque instantanément. Notre surfactant anionique exclusif n’interfère pas avec l’absorption protéinique ni ne favorise la désorption de la surface des microparticules.- Disponibles dans une vaste gamme de diamètres (de 0,1 μm à 2,5 μm)
- Aucun pré-lavage
- Distribution des tailles serrées—CV<2 %
- Stabilité colloïdale optimisée
- Durée de conservation de 10 ans
Recommandé dans les cas suivants :
Diagnostics cliniques, biologie moléculaire, tests de néphélométrie, de turbidimétrie et d’agglutination sur lames
Remarque :
Lorsque vous utilisez les particules Opti-Bind, demandez notre manuel d’optimisation des réactifs de microparticules, qui décrit notre stratégie de développement de réactifs. Ce manuel inclut les protocoles validés de liaison, de couplage et d’optimisation des réactifs de particules.
Spécification
Comprend un certificat d’analyse | |
Particules de sulfate de polystyrène Opti-Bind | |
Sulfate de polystyrène | |
Notice et certificat d’analyse | |
Ces packs d’évaluation vous permettent d’acheter de petits échantillons parmi notre inventaire standard de surfaces, couleurs, tailles et capacités de liaison différentes à des prix très réduits. Les particules Opti-Bind sont conditionnées dans des flacons de 15 ml à 10 % de matières solides. Le pack d’évaluation comprend trois lots provenant de toutes les particules de polystyrène Opti-Bind disponibles. | |
0,1 μm |
2°C à 8°C | |
Essais de diagnostic | |
Particules spécialisées | |
100 ml | |
Les particules de polystyrène Opti-Bind sont disponibles en différentes concentrations et dans des tailles de conditionnement sur demande. |