Learn More
OPLAH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | OPLAH |
---|---|
Concentration | 0.39 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810735
|
Proteintech
21127-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800735
|
Proteintech
21127-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
OPLAH catalyzes the cleavage of 5-oxo-L-proline to form L-glutamate coupled to the hydrolysis of ATP to ADP and inorganic phosphate. ATP + 5-oxo-L-proline + 2 H2O = ADP + phosphate + L-glutamate.Spécification
OPLAH | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O14841, P97608, Q8K010 | |
116684, 26873, 75475 | |
OPLAH Fusion Protein Ag15523 | |
Primary | |
-20°C | |
OPLAH |
0.39 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
5 Opase, 5 oxo L prolinase, 5 oxoprolinase, OPLA, OPLAH, Pyroglutamase | |
Oplah | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |