Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons avec opercule sans septum pour flacons à ouverture standard 8-425
Les bouchons avec opercule Thermo Scientific™ National sans septum pour flacons à ouverture standard 8-425sont conçus pour être utilisés avec n’importe quel septum de 8 mm.
4.70€ - 73.95€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | ClosureColor | ClosureMaterial | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | ClosureColor | ClosureMaterial | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12430148
|
Thermo Scientific™
C4013-66 |
Flacons à ouverture standard 8-425 | N/A | ||||||
12490148
|
Thermo Scientific™
C4013-98B |
8-425 flacons à ouverture standard ; Bridés pour Shimadzu | N/A | ||||||
12400158
|
Thermo Scientific™
C4013-98G |
8-425 flacons à ouverture standard ; Bridés pour Shimadzu | N/A | ||||||
12440158
|
Thermo Scientific™
C4013-98Y |
8-425 flacons à ouverture standard ; Bridés pour Shimadzu | N/A | ||||||
Description
Les bouchons avec opercule Thermo Scientific™ National sans septum pour flacons à ouverture standard 8-425sont conçus pour être utilisés avec n’importe quel septum de 8 mm.
- Bouchons avec opercule pour une utilisation avec tous les septa de 8 mm
- Les bouchons phénoliques sont adaptés à l’autoclavage et aux applications à basse température
- Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Les bouchons à rebord sont particulièrement adaptés à de nombreux échantillonneurs automatiques japonais
- Le kit Kombo contient 200 bouchons à rebord de couleur noire, bleue, verte, rouge et jaune
Spécification
8-425 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.