Learn More
Eppendorf™ Godet de centrifugeuse ouvert pour plaque
Godets pour une utilisation avec le rotor Eppendorf™ S-4-104.
Marque: Eppendorf™ 5820757000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Godet ouvert pour microplaques
- Compatible avec le rotor S-4-104
- Disponible en boîtes de deux ou de quatre
Spécification
Rotor S-4-104 | |
Godet pour microplaques | |
4/boîte |