Learn More
JULABO™ Cryothermostat avec bain ouvert CD-BT5 CORIO™
Le cryothermostat avec bain ouvert CD-BT5 CORIO™ JULABO™ avec bain ouvert est doté de raccords de pompe de haute qualité et de cuves de bain en acier inoxydable.
Marque: JULABO™ 9012305
Description
- Modèle pour applications internes et externes
- Affichage lumineux, blanc et facile à lire
- Très silencieux
- Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
- Raccordement USB
- Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-3
Applications :
Idéal pour la régulation de la température des échantillons, la préparation d’échantillons pour la sérologie et la chimie clinique, l’analyse, les tests de matériaux, etc. Applications de régulation de la température externe en combinaison avec les cellules de mesure, les photomètres, les réfractomètres, les polarimètres et bien plus encore.
Spécification
5 à 40°C | |
de 20°C à 100°C | |
LED | |
0,35 bar | |
±0,03°C | |
38 x 23 x 38 cm |
15 l/min | |
Thermostat à circulation chauffant avec bain ouvert | |
2 kW | |
CORIO CD-BT5 | |
15 x 15 x 15 cm | |
5,5 kg |