Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées.
Marque: Berkshire™ LT000125.10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mousse de polyuréthane recouvrant un noyau rigide
- Mousse à cellules ouvertes de 100 ppi
- Tête thermoformée
- Faible quantité de particules, fibres, ions et substances extractibles, sans adhésifs contaminants
- Bonne résistance chimique
- Bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants
- Blanchis et conditionnés en salle blanche
Spécification
ISO classe 4 | |
5 po | |
Écouvillon | |
127 mm | |
127 mm | |
Rectangulaire | |
1.0 in. | |
25 mm | |
0.5 in. | |
Mousse en polyuréthane |
0,5 in | |
Pour le nettoyage des petites zones confinées, bonne résistance chimique, bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants | |
12,7mm | |
5 po | |
Mousse en polyuréthane | |
9 mm | |
Rigide | |
5 mm | |
PP |