Learn More
Hamilton™ Ensembles de tubulure assemblés à une embase
Fournit une grande variété de solutions de connexion au laboratoire.
Marque: Hamilton™ 90669
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord fabriqué à partir de CTFE
- Tubulure fabriquée à partir du PTFE
- Pour Luers femelles
- Différentes jauges et longueurs sont disponibles
Spécification
Ensemble de tubulures | |
1/boîte | |
Connexions 19 ga. | |
19 G |
Luer femelle | |
CTFE (raccord), PTFE (tubulure) | |
Produits personnalisés |