Learn More
Hamilton™ Ensembles de tubulure assemblés à une embase
Fournit une grande variété de solutions de connexion au laboratoire.
Marque:  Hamilton™ 90614
Code produit. 11563084
  • 60.10€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Raccord fabriqué à partir de CTFE
  • Tubulure fabriquée à partir du PTFE
  • Pour Luers femelles
  • Différentes jauges et longueurs sont disponibles
Spécification
Spécification
Ensemble de tubulures
1/boîte
Connexions 14 ga.
14 G
Luer femelle
CTFE (raccord), PTFE (tubulure)
304,8 mm