Learn More
Hamilton™ Ensembles de tubulure assemblés à une embase
Fournit une grande variété de solutions de connexion au laboratoire.
Marque: Hamilton™ 90666
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulli Raccord fabriqué à partir de CTFE /lili Tubulure fabriquée à partir du PTFE /lili Pour Luers femelles /lili Différentes jauges et longueurs sont disponibles /li/ul/pSpécification
Ensemble de tubulures | |
1/boîte | |
Connexions 16 ga. | |
16 G |
Luer femelle | |
CTFE (raccord), PTFE (tubulure) | |
Produits personnalisés |